Få mere at vide
3-(4-klorobenzyliden)isobenzofuran-1(3H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051023
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051023 100 mg
30049654 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051023 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0362.08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-(4-klorobenzyliden)isobenzofuran-1(3H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
CAS 20526-97-0
Analyt- eller komponentnavne 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H9 Cl O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-[(4-chlorophenyl)methylene]-, Phthalide, 3-(p-chlorobenzylidene)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorobenzal)phthalide, 3-(4-Chlorobenzylidene)-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-(p-Chlorobenzylidene)phthalide, Azelastine Related Compound E (USP), Azelastine Hydrochloride Imp. E (EP), Azelastine Imp. E (EP), Azelastine USP Related Compound E, Azelastine USP RC E, Azelastine Related Compound E, Azelastine Hydrochloride Impurity E, Azelastine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H
SMIL Clc1ccc(C=C2OC(=O)c3ccccc23)cc1
IUPAC navn 3-[(4-chlorophenyl)methylid]-2-benzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 256.68
Mængde 100 mg
Formel vægt 256,0291 g/mol