Få mere at vide
3-(4-Chlorobenzal)phthalid, TRC
Artikelnummer. 30133230
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133230 10 g
30007225 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133230 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36451510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20526-97-0
Molekylær formel C15 H9 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 256.68
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-[(4-chlorophenyl)methylene]-, Phthalide, 3-(p-chlorobenzylidene)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorobenzal)phthalide, 3-(4-Chlorobenzylidene)-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-(p-Chlorobenzylidene)phthalide, Azelastine Related Compound E (USP)
IUPAC navn 3-[(4-chlorophenyl)methylid]-2-benzofuran-1-one
SMIL Clc1ccc(C=C2OC(=O)c3ccccc23)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H
Formel vægt 256.0291
Procent renhed >95%