Få mere at vide
3-(4-chlor-3-methylphenyl)propionsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408305
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15408305 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15408305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33072.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 1086386-05-1 | C10H11ClO2 | 198.646 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid
CAS 1086386-05-1
Smeltepunkt 88 °C til 92 °C
Molekylær formel C10H11ClO2
MDL nummer MFCD11655590
Mængde 500 mg
Synonym 3-4-chloro-3-methylphenyl propanoic acid, 3-4-chloro-3-methyl-phenyl-propionic acid, 3-4-chloro-3-methylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-methyl
InChI nøgle PCLIPGMIRVJYFB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)O)Cl
IUPAC navn 3-(4-chlor-3-methylphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 198.646
PubChem CID 46741400
Formel vægt 198.65
Procent renhed 96%