Få mere at vide
3-(4-klor-3-fluorophenyl)propionsyre, 96%
Artikelnummer. 15447137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447137 1 g 1g
15457137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34205.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 881189-65-7 | C9H8ClFO2 | 202,609 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 881189-65-7
Molekylær formel C9H8ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 202.609
MDL nummer MFCD04116058
InChI nøgle GDXMVKNNJGWZFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chloro-3-fluorophenyl propionic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-fluoro, 3-4-chloro-3-fluoro-phenyl-propionic acid, 4-chloro-3-fluorobenzenepropanoic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl propionicacid
PubChem CID 4680108
IUPAC navn 3-(4-chlor-3-fluorphenyl)propansyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Mængde 1 g
Formel vægt 202.61
Procent renhed 96%