missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl Ethyl Carbonate, TRC

Artikelnummer. 30363270
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363270 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363270 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC23301025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Spiropidion
CAS 1229023-00-0
Molekylær formel C21 H27 Cl N2 O5
Mængde 25 mg
Synonym Carbonic acid, 3-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl ester, 3-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate, Spiropidion, 3-(4-Chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl Ethyl Carbonate, Carbonic acid, 3-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl ester, 3-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl carbonate, Spiropidion
InChI formel InChI=1S/C21H27ClN2O5/c1-6-28-20(26)29-18-17(16-13(2)11-15(22)12-14(16)3)19(25)23(4)21(18)7-9-24(27-5)10-8-21/h11-12H,6-10H2,1-5H3
SMIL CCOC(=O)OC1=C(C(=O)N(C)C12CCN(CC2)OC)c3c(C)cc(Cl)cc3C
IUPAC navn [3-(4-chloro-2,6-dimethylphenyl)-8-methoxy-1-methyl-2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl] ethyl carbonate
Molekylvægt (g/mol) 422.902
Formel vægt 422.161
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.