missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(4'-Carboxybenzylidene)camphor, TRC

Artikelnummer. 30349910
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349910 500 mg
30351088 100 mg
30364888 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC177806500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68801-01-4
Molekylær formel C18H20O3
Molekylvægt (g/mol) 284.35
Synonym 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzoic Acid
IUPAC navn 4-[(Z)-(4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-bicyclo[2.2.1]heptanylidene)methyl]benzoic acid
SMIL CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)/C/2=C\c3ccc(cc3)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(4'-Carboxybenzylidene)camphor
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20O3/c1-17(2)14-8-9-18(17,3)15(19)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)16(20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,20,21)/b13-10-
Formel vægt 284.1412
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.