Få mere at vide
3-(4-Bromphenyl)propionsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Bromophenyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 133 °C til 136 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 229.07 |
| Procent renhed | 98% |