Få mere at vide
3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde, Mikromol™
Beskrivelse
3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde |
| CAS | 143722-29-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H16 Br Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 1-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-4-chloro-, 3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloro-imidazole-4-carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16BrClN2O/c1-2-3-4-14-18-15(17)13(10-20)19(14)9-11-5-7-12(16)8-6-11/h5-8,10H,2-4,9H2,1H3 |
| SMIL | CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC navn | 3-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde |
| Vis mere |