Få mere at vide
3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde, Mikromol™
Artikelnummer. 30049370
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049370 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049370 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0168.240025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
CAS 143722-29-6
Analyt- eller komponentnavne 3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H16 Br Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 1-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-4-chloro-, 3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloro-imidazole-4-carbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C15H16BrClN2O/c1-2-3-4-14-18-15(17)13(10-20)19(14)9-11-5-7-12(16)8-6-11/h5-8,10H,2-4,9H2,1H3
SMIL CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(Br)cc2
IUPAC navn 3-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 355.66
Mængde 25 mg
Formel vægt 354.0135 g/mol