Få mere at vide
3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-ol |
| CAS | 105515-33-1 |
| Molekylær formel | C9H9OBr |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-6,11H,7H2/b2-1+ |
| SMIL | OC\C=C\c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | (E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.07 |
| Formel vægt | 211.9837 |