Få mere at vide
3-(4-Bromphenoxy)-N,N-dimethylpropylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10031384
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10031384
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC59510DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 76579-64-1
Molekylær formel C11H16BrNO
Molekylvægt (g/mol) 258.159
MDL nummer MFCD03718813
InChI nøgle CAPNMXRLKVMOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenoxy propyl dimethylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 1-propanamine,3-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, 4-n,n-dimethylaminopropyloxy phenyl bromide, n,n-dimethyl-3-4-bromophenoxy-1-propanamine
PubChem CID 2183674
IUPAC navn 3-(4-bromphenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amin
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 258.16
Procent renhed 97%