Få mere at vide
3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol |
| CAS | 56181-82-9 |
| Molekylær formel | C22H19BrO |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19BrO/c23-20-11-9-16(10-12-20)15-5-7-17(8-6-15)19-13-18-3-1-2-4-21(18)22(24)14-19/h1-12,19,22,24H,13-14H2 |
| SMIL | OC1CC(Cc2ccccc12)c3ccc(cc3)c4ccc(Br)cc4 |
| IUPAC navn | 3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.29 |