Få mere at vide
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321919
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321919 1 g 1g
11331919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26008.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 20857-46-9 | Molecular Formula: C7H3F6N | Molecular Weight: 215.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20857-46-9
Molekylær formel C7H3F6N
Molekylvægt (g/mol) 215.10
MDL nummer MFCD08686956
InChI nøgle SVYGFFYEEPFDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-bis trifluoromethyl pyridine, acmc-20anfx, 3,4-di trifluoromethyl pyridine, pyridine,3,4-bis trifluoromethyl
PubChem CID 14937917
IUPAC navn 3,4-bis(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=C(C=NC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Kogepunkt 42 °C til 44 °C (24 mmHg)
Brydningsindeks 1.392
Mængde 1 g
Formel vægt 215.1
Procent renhed 96%