Få mere at vide
3,4-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)benzaldehyde |
| CAS | 99815-16-4 |
| Molekylær formel | C19H34O3Si2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3,4-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34O3Si2/c1-18(2,3)23(7,8)21-16-12-11-15(14-20)13-17(16)22-24(9,10)19(4,5)6/h11-14H,1-10H3 |
| SMIL | O=C([H])C1=CC=C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=C1 |
| IUPAC navn | 3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.64 |
| Formel vægt | 366.2 |