Få mere at vide
3,4-Bis(phenylmethoxy)-benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Bis(phenylmethoxy)-benzoic Acid |
| CAS | 1570-05-4 |
| Molekylær formel | C21H18O4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3,4-Bis(benzyloxy)-benzoic Acid, 3,4-Bis(benzyloxy)benzoic Acid, 3,4-Dibenzyloxybenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O4/c22-21(23)18-11-12-19(24-14-16-7-3-1-4-8-16)20(13-18)25-15-17-9-5-2-6-10-17/h1-13H,14-15H2,(H,22,23) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1 |
| IUPAC navn | 3,4-bis(phenylmethoxy)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.37 |
| Formel vægt | 334.1205 |