Få mere at vide
3,4-Bis(ethoxymethoxy)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Bis(ethoxymethoxy)benzaldehyde |
| CAS | 128837-28-5 |
| Molekylær formel | C13 H18 O5 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5/c1-3-15-9-17-12-6-5-11(8-14)7-13(12)18-10-16-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOCOc1ccc(C=O)cc1OCOCC |
| IUPAC navn | 3,4-bis(ethoxymethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vægt | 254.1154 |