missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Bis(ethoxymethoxy)benzaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30346221
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346221 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346221 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB433670500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Bis(ethoxymethoxy)benzaldehyde
CAS 128837-28-5
Molekylær formel C13 H18 O5
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18O5/c1-3-15-9-17-12-6-5-11(8-14)7-13(12)18-10-16-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
SMIL CCOCOc1ccc(C=O)cc1OCOCC
IUPAC navn 3,4-bis(ethoxymethoxy)benzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Formel vægt 254.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.