missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,4-Bis(difluoromethoxy)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Bis(difluoromethoxy)benzaldehyde |
| CAS | 127842-54-0 |
| Molekylær formel | C9 H6 F4 O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3,4-Bis-Difluoromethoxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F4O3/c10-8(11)15-6-2-1-5(4-14)3-7(6)16-9(12)13/h1-4,8-9H |
| SMIL | FC(F)Oc1ccc(C=O)cc1OC(F)F |
| IUPAC navn | 3,4-bis(difluoromethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.14 |
| Formel vægt | 238.0253 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?