Få mere at vide
3,4-Bis(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)benzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051135
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051135 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051135 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3618.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,4-Bis(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Di(cyclopropylmethoxy) Roflumilast
CAS 1391052-24-6
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Di(cyclopropylmethoxy) Roflumilast
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H20 Cl2 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3,4-bis(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-benzamide
InChI formel InChI=1S/C20H20Cl2N2O3/c21-15-8-23-9-16(22)19(15)24-20(25)14-5-6-17(26-10-12-1-2-12)18(7-14)27-11-13-3-4-13/h5-9,12-13H,1-4,10-11H2,(H,23,24,25)
SMIL Clc1cncc(Cl)c1NC(=O)c2ccc(OCC3CC3)c(OCC4CC4)c2
IUPAC navn 3,4-bis(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)benzamide
Molekylvægt (g/mol) 407.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 406.0851 g/mol