Få mere at vide
3,4-Bis(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)benzamide, Mikromol™
Beskrivelse
3,4-Bis(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)benzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Di(cyclopropylmethoxy) Roflumilast |
| CAS | 1391052-24-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Di(cyclopropylmethoxy) Roflumilast |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H20 Cl2 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3,4-bis(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20Cl2N2O3/c21-15-8-23-9-16(22)19(15)24-20(25)14-5-6-17(26-10-12-1-2-12)18(7-14)27-11-13-3-4-13/h5-9,12-13H,1-4,10-11H2,(H,23,24,25) |
| SMIL | Clc1cncc(Cl)c1NC(=O)c2ccc(OCC3CC3)c(OCC4CC4)c2 |
| IUPAC navn | 3,4-bis(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)benzamide |
| Vis mere |