missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,4-Bis(bromomethyl)-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy Radical, TRC

Artikelnummer. 30338081
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338081 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338081 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41507010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,4-Bis(bromomethyl)-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrr
CAS 229621-20-9
Molekylær formel C10 H16 Br2 N O
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16Br2NO/c1-9(2)7(5-11)8(6-12)10(3,4)13(9)14/h5-6H2,1-4H3
SMIL CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1CBr)CBr
IUPAC navn 3,4-bis(bromomethyl)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrole
Molekylvægt (g/mol) 326.05
Formel vægt 323.9599
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.