Få mere at vide
3,4-Bis(bromomethyl)-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy Radical, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Bis(bromomethyl)-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrr |
| CAS | 229621-20-9 |
| Molekylær formel | C10 H16 Br2 N O |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16Br2NO/c1-9(2)7(5-11)8(6-12)10(3,4)13(9)14/h5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1CBr)CBr |
| IUPAC navn | 3,4-bis(bromomethyl)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrole |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.05 |
| Formel vægt | 323.9599 |