missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [3,4-Bis(benzyloxy)phenyl]acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 15373-33-8 |
| Molekylær formel | C23H22O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 3,4-Bis(phenylmethoxy)benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22O4/c1-25-23(24)15-20-12-13-21(26-16-18-8-4-2-5-9-18)22(14-20)27-17-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-17H2,1H3 |
| SMIL | O=C(CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C(OCC3=CC=CC=C3)=C1)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-(3,4-bis(benzyloxy)phenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.42 |
| Formel vægt | 362.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?