Få mere at vide
3,4-Bis(3-indolyl)maleimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Bis(3-indolyl)maleimide |
| CAS | 119139-23-0 |
| Molekylær formel | C20H13N3O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Bisindolylmaleimide Iv |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25) |
| SMIL | O=C1NC(=O)C(=C1c2c[nH]c3ccccc23)c4c[nH]c5ccccc45 |
| IUPAC navn | 3,4-bis(1H-indol-3-yl)pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.34 |
| Formel vægt | 327.1008 |