Få mere at vide
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| CAS | 80407-68-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 3,4-bis(2-methoxyethoxy)-, 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile, 3,4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile, 3,4-Di(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO4/c1-15-5-7-17-12-4-3-11(10-14)9-13(12)18-8-6-16-2/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3 |
| SMIL | COCCOc1ccc(cc1OCCOC)C#N |
| IUPAC navn | 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile |
| Vis mere |