Få mere at vide
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 17974306
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17974306 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17974306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3297.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
CAS 80407-68-7
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 3,4-bis(2-methoxyethoxy)-, 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile, 3,4-(2-Methoxyethoxy)benzonitrile, 3,4-Di(2-methoxyethoxy)benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C13H17NO4/c1-15-5-7-17-12-4-3-11(10-14)9-13(12)18-8-6-16-2/h3-4,9H,5-8H2,1-2H3
SMIL COCCOc1ccc(cc1OCCOC)C#N
IUPAC navn 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 251.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 251.1158 g/mol