Få mere at vide
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde, Mikromol™
Beskrivelse
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde |
| CAS | 80407-64-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C13 H18 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5/c1-15-5-7-17-12-4-3-11(10-14)9-13(12)18-8-6-16-2/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3 |
| SMIL | COCCOc1ccc(C=O)cc1OCCOC |
| IUPAC navn | 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde |
| Vis mere |