Få mere at vide
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde, Mikromol™
Artikelnummer. 30050484
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050484 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050484 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3297.060100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
CAS 80407-64-3
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C13 H18 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C13H18O5/c1-15-5-7-17-12-4-3-11(10-14)9-13(12)18-8-6-16-2/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3
SMIL COCCOc1ccc(C=O)cc1OCCOC
IUPAC navn 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 254.279
Mængde 100 mg
Formel vægt 254.1154 g/mol