Få mere at vide
3-(4-biphenyl)-N-fmoc-L-alanin, 95%
Artikelnummer. 15498487
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498487 250 mg 250mg
15478487 1 g 1g
15488487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52002.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 199110-64-0 | C30H25NO4 | 463,533 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 199110-64-0
Molekylær formel C30H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 463.533
MDL nummer MFCD00191198
InChI nøgle VSGACONKQRJFGX-NDEPHWFRSA-N
Synonym fmoc-l-4,4'-biphenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1,1'-biphenyl-4-yl propanoic acid, fmoc-bip 4,4'-oh, fmoc-4-biphenyl-l-ala, fmoc-4-phenyl-phe-oh, 3-4-biphenylyl-n-fmoc-l-alanine, fmoc-p-phenyl-l-phenylalanine, fmoc-bip-oh, fmoc-l-phe 4-ph-oh, 2s-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 2761797
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-phenylphenyl)propansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Biphenylyl)-N-Fmoc-L-alanine
Mængde 250 mg
Formel vægt 463.52
Procent renhed 95%