missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(4-Biphenylyl)-N-Fmoc-D-alanine, 95%

Artikelnummer. 15478627
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478627 1 g 1g
15498627 250 mg 250mg
15488627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15478627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52108.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 205526-38-1 | C30H25NO4 | 463.53 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 205526-38-1
Molekylær formel C30H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 463.53
MDL nummer MFCD00191199
InChI nøgle VSGACONKQRJFGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-4,4'-biphenylalanine, fmoc-d-bip-oh, fmoc-d-bip 4,4'-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1,1'-biphenyl-4-yl propanoic acid, fmoc-4-biphenyl-d-ala, fmoc-l-phe 4-ph-oh, fmoc-bip-oh, 2r-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1664, fmoc-d-bip 4,4atrade mark-oh
PubChem CID 7019142
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-phenylphenyl)propansyre
SMIL OC(=O)C(CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(4-Biphenylyl)-N-Fmoc-D-alanine
Mængde 1 g
Formel vægt 463.52
Procent renhed 95%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.