missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(4-Biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol |
| CAS | 56181-66-9 |
| Molekylær formel | C22H20O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-p-Biphenylyl-1-tetralinol, 3-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O/c23-22-15-20(14-19-8-4-5-9-21(19)22)18-12-10-17(11-13-18)16-6-2-1-3-7-16/h1-13,20,22-23H,14-15H2 |
| SMIL | OC1CC(Cc2ccccc12)c3ccc(cc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 3-(4-phenylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.39 |
| Formel vægt | 300.1514 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?