missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(4-Biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol, TRC

Artikelnummer. 30341950
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341950 500 mg
30348361 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB398500500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(4-Biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol
CAS 56181-66-9
Molekylær formel C22H20O
Mængde 500 mg
Synonym 3-p-Biphenylyl-1-tetralinol, 3-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
InChI formel InChI=1S/C22H20O/c23-22-15-20(14-19-8-4-5-9-21(19)22)18-12-10-17(11-13-18)16-6-2-1-3-7-16/h1-13,20,22-23H,14-15H2
SMIL OC1CC(Cc2ccccc12)c3ccc(cc3)c4ccccc4
IUPAC navn 3-(4-phenylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 300.39
Formel vægt 300.1514
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.