Få mere at vide
3-(4-biphenyl)propionsyre, TRC
Artikelnummer. 30343664
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30343664 25 g
1 options
Artikelnummer. 30343664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB39785525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Biphenyl)propionic Acid
CAS 35888-99-4
Molekylær formel C24 H34 N4 O5 S
Mængde 25 g
Synonym 3-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, 3-(p-Biphenyl)propionic Acid, 4-Biphenylpropionic Acid, p-Phenylhydrocinnamic Acid
InChI formel InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-20-17(3)15-28(22(20)29)24(31)25-14-13-18-7-5-6-8-21(18)34(32,33)27-23(30)26-19-11-9-16(2)10-12-19/h5-8,16,19H,4,9-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)
SMIL CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCC(C)CC3)C1=O
IUPAC navn 4-ethyl-3-methyl-N-[2-[2-[(4-methylcyclohexyl)carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]-5-oxo-2H-pyrrol-1-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 490.616
Formel vægt 490.225