missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(4-biphenyl)propionsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Biphenyl)propionic Acid |
| CAS | 35888-99-4 |
| Molekylær formel | C24 H34 N4 O5 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, 3-(p-Biphenyl)propionic Acid, 4-Biphenylpropionic Acid, p-Phenylhydrocinnamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-20-17(3)15-28(22(20)29)24(31)25-14-13-18-7-5-6-8-21(18)34(32,33)27-23(30)26-19-11-9-16(2)10-12-19/h5-8,16,19H,4,9-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30) |
| SMIL | CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCC(C)CC3)C1=O |
| IUPAC navn | 4-ethyl-3-methyl-N-[2-[2-[(4-methylcyclohexyl)carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]-5-oxo-2H-pyrrol-1-carboxamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 490.616 |
| Formel vægt | 490.225 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?