Få mere at vide
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]propionsyre, 96%
Artikelnummer. 15406627
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406627 1 g 1g
15416627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33766.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 50463-48-4 | C16H16O3 | 256,301 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50463-48-4
Molekylær formel C16H16O3
Molekylvægt (g/mol) 256.301
MDL nummer MFCD01570264
InChI nøgle QTSAUVQZNADEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-benzyloxyphenyl propionic acid, 3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, 3-4-benzyloxy phenyl propionic acid, benzyloxyphenylpropanoic acid, 3-4-benzyloxyphenyl propanoic acid, 3-4-benzyloxy-phenyl-propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-phenylmethoxy, maybridge3_003480, 4-benzyloxy benzenepropanoic acid
PubChem CID 561372
IUPAC navn 3-(4-phenylmethoxyphenyl)propansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Smeltepunkt 116°C to 118°C
Mængde 1 g
Formel vægt 256.3
Procent renhed 96%