Få mere at vide
3-(4-aminophenyl)propionsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Aminophenyl)propionic Acid |
| CAS | 2393-17-1 |
| Molekylær formel | C9H11NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-(p-Aminophenyl)propanoic Acid, 3-(p-Aminophenyl)propionic Acid, 4-Aminohydrocinnamic Acid, NSC 25083, p-Aminohydrocinnamic Acid, beta-(4-Aminophenyl)propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6,10H2,(H,11,12) |
| SMIL | Nc1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 3-(4-aminophenyl)propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vægt | 165.079 |