Få mere at vide
3-(4-Aminophenyl)acrylic acid, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Aminophenyl)acrylic acid |
| CAS | 2393-18-2 |
| Molekylær formel | C9H9NO2 |
| MDL nummer | MFCD00017117 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(O)/C=C/C1=CC=C(N)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.17 |
| Procent renhed | 97% |