Få mere at vide
3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one |
| Analyt- eller komponentnavne | 3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O/c1-7-6-10(15)13-14-11(7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,15) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 203.1059 |