missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one, TRC

Artikelnummer. 30134383
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134383 10 g
30135034 25 g
17994925 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62892010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 36725-28-7
Molekylær formel C11 H13 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 203.24
Synonym 6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone, 6-(p-Aminophenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone, SKF 93505;
IUPAC navn 3-(4-aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
SMIL CC1CC(=O)NN=C1c2ccc(N)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Analyt- eller komponentnavne 3(4-Aminophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1H-pyridazin-6-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C11H13N3O/c1-7-6-10(15)13-14-11(7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,15)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 10 g
Formel vægt 203.1059
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.