Få mere at vide
3-(4-Aminobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Aminobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3/c14-6-2-1-3-11-9-16-13-5-4-10(8-15)7-12(11)13/h4-5,7,9,16H,1-3,6,14H2 |
| Formel vægt | 213.1266 |