missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[(4-Amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-thiazolethione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(4-Amino-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2(3H)-thiazolethione |
| CAS | 49615-40-9 |
| Molekylær formel | C11H14N4OS2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4OS2/c1-7-9(2-3-16)18-11(17)15(7)5-8-4-13-6-14-10(8)12/h4,6,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14) |
| SMIL | CC1=C(CCO)SC(=S)N1Cc2cncnc2N |
| IUPAC navn | 3-[(4-aminopyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazole-2-thione |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.39 |
| Formel vægt | 282.0609 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?