Få mere at vide
3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride |
| CAS | 67-03-8 |
| Molekylær formel | C12H18Cl2N4OS |
| MDL nummer | MFCD00012780 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CN=C(C)N=C2N.[H]Cl.[Cl-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.27 |
| Procent renhed | 99% |