missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-((hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl)oxy)ethyl)-2-(1-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-((hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl)oxy)ethyl)-2-(1-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium Chloride |
| CAS | 20319-27-1 |
| Molekylær formel | C14 H23 N4 O8 P2 S . Cl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-(1-Hydroxyethyl)thiamine Pyrophosphate, 2-(α-Hydroxyethyl)thiamine Pyrophosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N4O8P2S.ClH/c1-8-12(4-5-25-28(23,24)26-27(20,21)22)29-14(9(2)19)18(8)7-11-6-16-10(3)17-13(11)15;/h6,9,19H,4-5,7H2,1-3H3,(H4-,15,16,17,20,21,22,23,24);1H |
| SMIL | [Cl-].CC(O)c1sc(CCOP(=O)(O)OP(=O)(O)O)c(C)[n+]1Cc2cnc(C)nc2N |
| IUPAC navn | 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-2-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethyl phosphono hydrogen phosphate;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.82 |
| Formel vægt | 504.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?