Få mere at vide
3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione |
| CAS | 191732-72-6 |
| Molekylær formel | C13H13N3O3 |
| MDL nummer | MFCD07772307 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | C1=CC=C(C3=C1C(N(C2C(NC(=O)CC2)=O)C3)=O)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.26 |
| Procent renhed | 99% |