Få mere at vide
3,4,9,10-perylentetracarboxylisk diimid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Diimide |
| CAS | 81-33-4 |
| Molekylær formel | C24H10N2O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Pigment Violet 29 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H10N2O4/c27-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(30)26-23(15)29)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(28)25-21)19(13)17(9)11/h1-8H,(H,25,27,28)(H,26,29,30) |
| SMIL | O=C1C2=CC=C(C3=CC=C4C(NC(C5=C4C3=C6C=C5)=O)=O)C7=C6C=CC(C(N1)=O)=C27 |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.35 |
| Formel vægt | 390.0641 |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?