Få mere at vide
3,4,9,10-perylentetracarboxylisk diimid
Artikelnummer. 11399558
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399558 25 g 25g
11389558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044098.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 81-33-4 | C24H10N2O4 | 390,354 g/mol
Anvendes i kemisk forskning. PTCDI anvendes i vid udstrækning som et industrielt pigment. Det bruges som afstembart laserfarvestof, lysindsamlingsmateriale, transistor, molekylært skiftet, solcelle og optoelektronisk enhed. Plane perylen- og naphthalenbaserede diimidlinkere kan anvendes til at binde Watson-Crick- og Hoogsteen-strengene af en DNA-tripleks og således tilvejebringe konjugater, der er i stand til at målrette enkeltstrengede nukleinsyrer med dannelsen af hårnåletriplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-33-4
Molekylær formel C24H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 390.354
MDL nummer MFCD00024144
InChI nøgle KJOLVZJFMDVPGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perylimid, 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide, perylenediimide, 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic acid diimide, perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide, unii-63nli8842l, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetrone, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetraone, isoquino 4',5',6':6,5,10 anthra 2,1,9-def isoquinoline-1,3,8,10 2h,9h-tetrone
PubChem CID 66475
ChEBI CHEBI:52753
SMIL C1=CC2=C3C(=CC=C4C3=C1C5=C6C4=CC=C7C6=C(C=C5)C(=O)NC7=O)C(=O)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 390.35
Fysisk form Pulver