Få mere at vide
3,4,9,10-perylentetracarboxylisk diimid
Beskrivelse
Anvendes i kemisk forskning. PTCDI anvendes i vid udstrækning som et industrielt pigment. Det bruges som afstembart laserfarvestof, lysindsamlingsmateriale, transistor, molekylært skiftet, solcelle og optoelektronisk enhed. Plane perylen- og naphthalenbaserede diimidlinkere kan anvendes til at binde Watson-Crick- og Hoogsteen-strengene af en DNA-tripleks og således tilvejebringe konjugater, der er i stand til at målrette enkeltstrengede nukleinsyrer med dannelsen af hårnåletriplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 390.35 |
| Fysisk form | Pulver |