Få mere at vide
3,4,9,10-perylentetrakarboxyl diimid (~85%), TRC
Artikelnummer. 30426915
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30426915 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30426915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP291303250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Diimide
CAS 81-33-4
Molekylær formel C24H10N2O4
Mængde 250 mg
Synonym Pigment Violet 29
InChI formel InChI=1S/C24H10N2O4/c27-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(30)26-23(15)29)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(28)25-21)19(13)17(9)11/h1-8H,(H,25,27,28)(H,26,29,30)
SMIL O=C1C2=CC=C(C3=CC=C4C(NC(C5=C4C3=C6C=C5)=O)=O)C7=C6C=CC(C(N1)=O)=C27
Molekylvægt (g/mol) 390.35
Formel vægt 390.0641