Få mere at vide
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | >350.0°C |
| Farve | Rød |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |