Få mere at vide
3,4,9,10-perylentetracarboxylisk dianhydrid, 98%
Artikelnummer. 11333506
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333506 10 g 10g
11343506 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14370.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 128-69-8 | C24H8O6 | 392,32 g/mol
3,4,9,10-Perylentetracarboxylsyredianhydrid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier. Det bruges hovedsageligt i lufttørrede og bagende emaljer, epoxy-, polyurethan- og polyesterbaserede malinger. Det bruges også til trykfarver til bank- og sikkerhedsdokumenter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,4,9,10-Perylentetracarboxylsyredianhydrid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier. Det bruges hovedsageligt i lufttørrede og bagende emaljer, epoxy-, polyurethan- og polyesterbaserede malinger. Det bruges også til trykfarver til bank- og sikkerhedsdokumenter.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,87 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er følsomt over for fugt. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-69-8
Molekylær formel C24H8O6
Molekylvægt (g/mol) 392.32
MDL nummer MFCD00006916
InChI nøgle CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride
PubChem CID 67191
IUPAC navn 7,18-dioxaheptacyclo[14.6.2.2²,⁵.03,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexaco sa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaen-6,8,17,19-tetron
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Beilstein 57831
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.87g/L at 20°C).
Formel vægt 392.32
Procent renhed 98%