Få mere at vide
3,4,9,10-perylentetracarboxylisk dianhydrid, 98%
Artikelnummer. 10246923 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10246923 25 g Glasflaske 25g
10666712 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10246923 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130080250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 128-69-8 | C24H8O6 | 392,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-69-8
Molekylær formel C24H8O6
Molekylvægt (g/mol) 392.32
MDL nummer MFCD00006916
InChI nøgle CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride
PubChem CID 67191
IUPAC navn 7,18-dioxaheptacyclo[14.6.2.2²,⁵.03,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexaco sa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaen-6,8,17,19-tetron
SMIL O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >350.0°C
Farve Rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in dil.alkalies and conc. h2so4, insoluble in most common organic solvents
Formel vægt 392.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver