Få mere at vide
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-Dianhydride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15821301
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15821301 100 g
15811301 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15821301 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8209700100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128-69-8
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 392.32
Tekniske data
Smeltepunkt >350°C
MDL nummer MFCD00006916
Mængde 100 g
Synonym 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride, 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride