Få mere at vide
(+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione, 98+%
Artikelnummer. 15460827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460827 1 g 1g
15470827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13326.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20007-72-1 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20007-72-1
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00001687
InChI nøgle DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYNA-N
Synonym wieland-miescher ketone, 9-methyl-delta-5 10-octaline-1,6-dione, 9-methyl-5 10-octaline-1,6-dione, 1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl, 8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione, wieland-michler ketone, wieland-miescher-keton, miescher-wieland ketone, wieland cmiescher ketone, 9-s-methyl-.delta.-5 10-octalin-1,6-dione
PubChem CID 89262
IUPAC navn 8a-methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2H-naphthalen-1,6-dion
SMIL CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Smeltepunkt 47°C to 50°C
Mængde 1 g
Beilstein 3201286
Formel vægt 178.23
Procent renhed ≥98%