Få mere at vide
3’,4’,7-Trihydroxyisoflavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',4',7-Trihydroxyisoflavone |
| CAS | 485-63-2 |
| Molekylær formel | C15 H10 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-2-3-10-14(6-9)20-7-11(15(10)19)8-1-4-12(17)13(18)5-8/h1-7,16-18H |
| SMIL | Oc1ccc2C(=O)C(=COc2c1)c3ccc(O)c(O)c3 |
| IUPAC navn | 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-hydroxychromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.24 |
| Formel vægt | 270.0528 |